Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902061-1G PC902061-5G
APOSPC902061-1GEA 6220 CZK
APOSPC902061-1G APOSPC902061-5G
2-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 97%
2-(2-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile
Vzorec: C₁₀H₈FNO
MW: 177,175 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055279
CAS číslo: 93839-19-1