Tisk…
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902059-1G PC902059-5G
APOSPC902059-1GEA 6220 CZK
APOSPC902059-1G APOSPC902059-5G
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Vzorec: C₆H₇F₃N₂
MW: 164,128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15976388
CAS číslo: 362640-54-8