Tisk…
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902058-1G PC902058-5G
APOSPC902058-1GEA 6220 CZK
APOSPC902058-1G APOSPC902058-5G
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Vzorec: C₇H₉F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619956
CAS číslo: 915377-59-2