Tisk…
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902057-1G PC902057-25G PC902057-5G
APOSPC902057-1GEA 4140 CZK
APOSPC902057-1G APOSPC902057-25G APOSPC902057-5G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₉H₁₁FO
MW: 154,181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870100
CAS číslo: 401-76-3