Tisk…
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902055-1G PC902055-5G
APOSPC902055-1GEA 6220 CZK
APOSPC902055-1G APOSPC902055-5G
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile
Vzorec: C₁₀H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11208702
CAS číslo: 446-74-2