Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902045-1G PC902045-5G PC902045-10G
APOSPC902045-1GEA 4770 CZK
APOSPC902045-1G APOSPC902045-5G APOSPC902045-10G
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Vzorec: C₁₂H₁₂FN
MW: 189,229 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01910971
CAS číslo: 54609-08-4