Tisk…
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902043-1G PC902043-5G PC902043-10G
APOSPC902043-1GEA 4770 CZK
APOSPC902043-1G APOSPC902043-5G APOSPC902043-10G
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Vzorec: C₁₂H₁₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07429174
CAS číslo: 146135-20-8