Tisk…
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902041-100G
APOSPC902041-100GEA 3310 CZK
APOSPC902041-100G
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₃
MW: 241,552 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194447
CAS číslo: 588-09-0