Tisk…
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902026-10G PC902026-1G PC902026-5G
APOSPC902026-10GEA 8530 CZK
APOSPC902026-10G APOSPC902026-1G APOSPC902026-5G
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08706407
CAS číslo: 914348-35-9