Tisk…
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902002-1G PC902002-5G
APOSPC902002-1GEA 4140 CZK
APOSPC902002-1G APOSPC902002-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₃F₂N
MW: 197,224 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20441851
CAS číslo: 1345471-75-1