Tisk…
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902001-1G PC902001-5G PC902001-25G
APOSPC902001-1GEA 3540 CZK
APOSPC902001-1G APOSPC902001-5G APOSPC902001-25G
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20231457
CAS číslo: 1334499-91-0