Tisk…
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901988-5G
APOSPC901988-5GEA 2150 CZK
APOSPC901988-5G
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,986 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18311821
CAS číslo: 1261988-16-2