Tisk…
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC901978-1G PC901978-250MG PC901978-5G
APOSPC901978-1GEA 2150 CZK
APOSPC901978-1G APOSPC901978-250MG APOSPC901978-5G
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Vzorec: C₆H₃BrFN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660325
CAS číslo: 1242336-69-1