4,6-Difluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901967-1G
PC901967-5G
APOSPC901967-1GEA
6220
CZK
APOSPC901967-1G
APOSPC901967-5G
4,6-Difluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole 98%
4,6-Difluoro-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Vzorec:
C₈H₆F₂N₂ MW: 168.143 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09859884 CAS číslo: 874814-18-3 |