Tisk…
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901965-1G PC901965-5G
APOSPC901965-1GEA 7050 CZK
APOSPC901965-1G APOSPC901965-5G
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Vzorec: C₆H₂F₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036121
CAS číslo: 1221793-59-4