Tisk…
6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901909-1G PC901909-5G
APOSPC901909-1GEA 6220 CZK
APOSPC901909-1G APOSPC901909-5G
6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
6-Fluoro-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈FN
MW: 161,176 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026038
CAS číslo: 1150271-14-9