Tisk…
5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901862-100MG PC901862-1G PC901862-250MG
APOSPC901862-100MGEA 2440 CZK
APOSPC901862-100MG APOSPC901862-1G APOSPC901862-250MG
5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
5-Fluorobenzo[d]thiazole
Vzorec: C₇H₄FNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659658
CAS číslo: 1644-85-5