Tisk…
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC901838-1G PC901838-5G
APOSPC901838-1GEA 992 CZK
APOSPC901838-1G APOSPC901838-5G
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₆BrF₃N₂
MW: 243.024 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15976413
CAS číslo: 1245772-68-2