Tisk…
6-Trifluoromethylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)quinoline
PC901832-1G PC901832-5G
APOSPC901832-1GEA 2780 CZK
APOSPC901832-1G APOSPC901832-5G
6-Trifluoromethylquinoline 98%
6-Trifluoromethylquinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃N
MW: 197.157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09879698
CAS číslo: 325-13-3