Tisk…
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901823-1G PC901823-5G
APOSPC901823-1GEA 4770 CZK
APOSPC901823-1G APOSPC901823-5G
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂
MW: 166,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855858
CAS číslo: 1133115-40-8