2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901813-1G
APOSPC901813-1GEA
12200
CZK
APOSPC901813-1G
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₀FN MW: 163,192 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11036570 CAS číslo: 93748-09-5 |