Tisk…
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901777-100G PC901777-25G PC901777-5G
APOSPC901777-100GEA 17990 CZK
APOSPC901777-100G APOSPC901777-25G APOSPC901777-5G
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972090
CAS číslo: 397-34-2