Tisk…
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901701-1G PC901701-250MG
APOSPC901701-1GEA 10750 CZK
APOSPC901701-1G APOSPC901701-250MG
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid 95%
2-Fluoro-3-methoxypyridine-5-boronic acid
Vzorec: C₆H₇BFNO₃
MW: 170.934 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17012001
CAS číslo: 1451392-07-6