Tisk…
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901674-100G PC901674-25G PC901674-5G
APOSPC901674-100GEA 17990 CZK
APOSPC901674-100G APOSPC901674-25G APOSPC901674-5G
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19237155
CAS číslo: 28987-45-3