Tisk…
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901654-10G PC901654-1G PC901654-5G
APOSPC901654-10GEA 24600 CZK
APOSPC901654-10G APOSPC901654-1G APOSPC901654-5G
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115631
CAS číslo: 28987-46-4