2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901648-1G
PC901648-250MG
APOSPC901648-1GEA
22950
CZK
APOSPC901648-1G
APOSPC901648-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone
Vzorec:
C₇H₁₀F₃NO₂ MW: 197,155 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12777054 CAS číslo: 73193-62-1 |