Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Methyl-3-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC901644-1G PC901644-5G
APOSPC901644-1GEA 6910 CZK
APOSPC901644-1G APOSPC901644-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₂
MW: 203.954 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11042431
CAS číslo: 947533-94-0