3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC901640-1G
PC901640-5G
APOSPC901640-1GEA
3380
CZK
APOSPC901640-1G
APOSPC901640-5G
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BF₃O₂ MW: 203.954 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08706260 CAS číslo: 864759-67-1 |