Tisk…
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901636-1G PC901636-250MG
APOSPC901636-1GEA 20900 CZK
APOSPC901636-1G APOSPC901636-250MG
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid 95%
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid
Vzorec: C₇H₉BFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374965
CAS číslo: 1309982-57-7