Tisk…
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901612-1G PC901612-250MG
APOSPC901612-1GEA 5130 CZK
APOSPC901612-1G APOSPC901612-250MG
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,102 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797839
CAS číslo: 91659-08-4