Tisk…
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoroisoindolin-1-one
PC901570-1G
APOSPC901570-1GEA 3310 CZK
APOSPC901570-1G
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one 95%
5-Fluoro-2,3-dihydroisoindol-1-one
Vzorec: C₈H₆FNO
MW: 151,138 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18204658
CAS číslo: 1260666-80-5