Tisk…
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901560-1G PC901560-250MG
APOSPC901560-1GEA 5460 CZK
APOSPC901560-1G APOSPC901560-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405622
CAS číslo: 872422-15-6