Tisk…
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901535-1G PC901535-25G PC901535-5G
APOSPC901535-1GEA 4140 CZK
APOSPC901535-1G APOSPC901535-25G APOSPC901535-5G
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407466
CAS číslo: 207297-92-5