Tisk…
Methyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901528-1G PC901528-5G
APOSPC901528-1GEA 5100 CZK
APOSPC901528-1G APOSPC901528-5G
Methyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate 98%
Methyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031748
CAS číslo: 2928-14-5