3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC901523-1G
PC901523-5G
APOSPC901523-1GEA
2480
CZK
APOSPC901523-1G
APOSPC901523-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₆BrFO MW: 217,035 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12756718 CAS číslo: 1257665-03-4 |