Tisk…
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901522-25G
APOSPC901522-25GEA 7580 CZK
APOSPC901522-25G
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00625827
CAS číslo: 22235-25-2