Tisk…
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901441-1G PC901441-5G
APOSPC901441-1GEA 2360 CZK
APOSPC901441-1G APOSPC901441-5G
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111909
CAS číslo: 1310384-23-6