2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridin-4-yl]boronic acid
PC901405-1G
PC901405-5G
APOSPC901405-1GEA
8700
CZK
APOSPC901405-1G
APOSPC901405-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BFNO₃ MW: 210.998 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18914506 CAS číslo: 2096334-21-1 |