Tisk…
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901404-1G PC901404-5G
APOSPC901404-1GEA 6220 CZK
APOSPC901404-1G APOSPC901404-5G
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981525
CAS číslo: 2096333-49-0