Tisk…
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901369-1G PC901369-5G
APOSPC901369-1GEA 6220 CZK
APOSPC901369-1G APOSPC901369-5G
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BFO₄
MW: 199.972 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18914499
CAS číslo: 2096331-58-5