Tisk…
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Fluoro-6-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
PC901347-1G PC901347-5G
APOSPC901347-1GEA 3640 CZK
APOSPC901347-1G APOSPC901347-5G
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18434411
CAS číslo: 2096338-78-0