Tisk…
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901346-1G PC901346-250MG
APOSPC901346-1GEA 16340 CZK
APOSPC901346-1G APOSPC901346-250MG
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Vzorec: C₇H₉BFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18434410
CAS číslo: 2096335-58-7