3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC901273-1G
PC901273-250MG
APOSPC901273-1GEA
4370
CZK
APOSPC901273-1G
APOSPC901273-250MG
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BF₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21365108 CAS číslo: 1621332-09-9 |