Tisk…
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901270-10G PC901270-1G PC901270-5G
APOSPC901270-10GEA 14290 CZK
APOSPC901270-10G APOSPC901270-1G APOSPC901270-5G
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573057
CAS číslo: 934247-79-7