Tisk…
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC901263-1G PC901263-5G
APOSPC901263-1GEA 5060 CZK
APOSPC901263-1G APOSPC901263-5G
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
Vzorec: C₇H₇BClFO₂
MW: 188.392 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18447609
CAS číslo: 944128-92-1