Tisk…
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901232-1G PC901232-250MG
APOSPC901232-1GEA 18420 CZK
APOSPC901232-1G APOSPC901232-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₉FO₂
MW: 204,197 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832460
CAS číslo: 3833-03-2