Tisk…
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901210-1G PC901210-5G
APOSPC901210-1GEA 1990 CZK
APOSPC901210-1G APOSPC901210-5G
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid
Vzorec: C₇H₇BClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22571810
CAS číslo: 352535-88-7