Tisk…
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901133-1G PC901133-250MG
APOSPC901133-1GEA 9200 CZK
APOSPC901133-1G APOSPC901133-250MG
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664892
CAS číslo: 169036-71-9