Tisk…
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901016-1G PC901016-5G
APOSPC901016-1GEA 4200 CZK
APOSPC901016-1G APOSPC901016-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BFO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23381042
CAS číslo: 949146-39-8