2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900998-1G
PC900998-5G
APOSPC900998-1GEA
6220
CZK
APOSPC900998-1G
APOSPC900998-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BClFO₂ MW: 188,392 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20441814 CAS číslo: 1612184-35-6 |